ContactUsLinkComponent
Campylo Thioglycollate Medium Base Dehydrated Culture Media
Campylo Thioglycollate Medium Base Dehydrated Culture Media
N° de catalogue HIMEM908-500G
Fournisseur:  HIMEDIA
New Product
Numéro CAS:  
Campylo Thioglycollate Medium Base Dehydrated Culture Media
N° de catalogue HIMEM908-500G
Fournisseur:  HIMEDIA
New Product
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Campylo thioglycollate medium base, 500 g
Spécifications
À propos de cet article
For the isolation, maintenance, and transport of cultures of Campylobacter species.
  • Microbiological culture media
  • 500 g poly bottles