Anticorps polyclonal de chèvre anti-lama IgG (H+L) (CF®543)
20846-500UL
: Biotium
New Product
- Type d'anticorps:Secondaire
- Nom de l'antigène:Llama IgG
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:CF® 543
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Goat
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG (H, L)
- Réactivité:Llama
- Western blot:Yes
- Adsorption croisée:Not cross-adsorbed
- Température de stockage:Store at −20 °C, protected from light. Product is stable for at least 6 months from date of receipt when stored as recommended. Liquid format antibodies contain 50% glycerol and will not freeze at −20 °C.
- Concentration:1 mg/ml (HRP conjugate), 2 mg/ml
- Taille:0,5 ml
- Cdt:500 µl
Anticorps secondaire anti-llama IgG de chèvre (H+L) marqué avec nos colorants supérieurs CF®.
- Disponible en 14 colorants CF® brillants et photostables, HRP ou DNP
- Convient pour la western, l'immunofluorescence et l'immunohistologie dans les tissus FFPE.
Type : Secondaire
Antigène : IgG de lama (H+L)
Clonalité : Polyclonal
Clone :
Conjugaison : CF®543
Épitope :
Hôte : Chèvre
Isotype : IgG
Réactivité : Lama