ContactUsLinkComponent
STEMscript™ kit de synthèse d'ADNc avec amorces aléatoires
STEMscript™ kit de synthèse d'ADNc avec amorces aléatoires
Catalog # STMC79004
CAS Number:  
undefined
STEMscript™ kit de synthèse d'ADNc avec amorces aléatoires
Catalog # STMC79004
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    STEMscript™ cDNA synthesis kit with random primers
Specifications
About this item
Pour la transcription inverse d'ARN sans queue poly(A), avant qPCR ou séquençage d'ARN.
Utilisez le kit de synthèse d'ADNc STEMscript™ avec amorces aléatoires pour la transcription inverse d'ARN sans queue poly(A) (par exemple, ARNr, ARNt, ARN dégradé, ARN isolé de sources procaryotes et ARN avec des structures secondaires connues) avant la qPCR ou le séquençage de l'ARN.
Ce kit comprend trois composants qui ont été optimisés pour fournir une synthèse efficace de l'ADNc premier brin en préparation de l'amplification qPCR : STEMscript™ Reverse Transcriptase Mix (contient de la transcriptase inverse STEMscript™ purifiée à partir d’E. coli recombinanteet un inhibiteur de ribonucléase recombinant), STEMscript™ Reaction Buffer (contient des amorces, du MgCl₂, et des dNTP), et de l'eau exempte de nucléase.
Les amorces aléatoires sont idéales pour la transcription inverse d'ARN sans queue poly(A). Pour la transcription inverse d'ARNm eucaryote avec des queues poly(A), veuillez utiliser le kit de synthèse d'ADNc STEMscript™ avec amorces Oligo(dT), qui comprend des amorces qui s'annulent aux queues poly(A).
Caution: Restrictions relatives aux produits : (i) le Client ne doit pas rendre les produits ou une partie de ceux-ci d'une manière ou d'une autre, y compris en tant que composant d'un autre produit, disponibles en vue d'une revente ultérieure, ni modifier ou retirer l'étiquette du produit et la marque d'origine du Fournisseur sans l'autorisation écrite expresse du Fournisseur et (ii) le Client connaît les restrictions du Fournisseur relatives à l'utilisation des produits et doit utiliser les produits conformément à ces restrictions et à la fiche d'information sur les produits du Fournisseur applicable (collectivement, les « Restrictions relatives aux produits »).