ContactUsLinkComponent
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
N° de catalogue STMC75003
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Numéro CAS:  
undefined
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
N° de catalogue STMC75003
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    10 mg
  • Seq:
    2275
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :557.467 g/mol
Numéro CAS:150347-59-4
 :MFCD31812843
Formule:C₂₉H₁₉NO₁₁
Numéro MDL:MFCD00037466