Diffusor HPRL (D)
Diffusor HPRL (D)
Diffusor HPRL (D)
N° de catalogue ZEIS4170409310000
Fournisseur:   ZEISS
Diffusor HPRL (D)
N° de catalogue ZEIS4170409310000
Fournisseur:  ZEISS
Diffusor HPRL (D)
Diffusor HPRL (D)
Prix
348,17 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diffusor HPRL (D) - Provides diffuse, soft illumination to observe glary object parts in natural colors and without hot spot reflexions, thread to mount at HPRL ring illuminator.
Compatible with SteREO and Stemi microscopes.
Spécifications
  • Désignation:
    Diffusor HPRL (D)