NMR Sample Tubes, Sample Vault™
178 mm, 700 MHz, 5 mm
N° de catalogue NRELSVCP-5-178-96
Fournisseur: NORELL INC
Aller à :
Product Details & Documents
Sample Vault™ NMR Tubes for automated sample tube system with closed port Sample Vault™ caps.
Spécifications
- Ø ext.:5 mm
- Fréquence:700 MHz
- Longueur:178 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



