Solid Glass Stopper
Solid Glass Stopper
Solid glass stopper, clear, 34/35
N° de catalogue NEUB1641-91-3435
Solid Glass Stopper
N° de catalogue NEUB1641-91-3435
Solid Glass Stopper
Solid glass stopper, clear, 34/35
Prix
102,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Six sided, solid glass stopper.
  • Made from Borosilicate glass 3.3
  • Six point handle
Spécifications
  • RN:
    34/35
  • Désignation:
    Solid glass stopper, clear