Avantor fait avancer la science pour un monde meilleur | Avantor
Grounding cable, type 23, 1,5 m
N° de catalogue SCTV108294
Fournisseur:   S.C.A.T.
N° de catalogue SCTV108294
Fournisseur:  S.C.A.T.
Grounding cable, type 23, 1,5 m
Prix
43,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Grounding cable for ground connection with MC grounding plug, 90° angled with clamp.
Spécifications
  • Désignation:
    Grounding cable, type 23
  • Longueur:
    1,5 m