ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique solution 103 g/L
Corrosif
Irritant
Acide chlorhydrique solution 103 g/L
N° de catalogue REGEHSP1031
Fournisseur:  REAGECON
New Product
Numéro CAS:  
Corrosif
Irritant
Acide chlorhydrique solution 103 g/L
N° de catalogue REGEHSP1031
Fournisseur:  REAGECON
New Product
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    HDPE bottle GL45
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
UN:1789
 :GHS05
 :GHS07
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324