XFD514 NHS ester [Same Structure to Alexa Fluor™ 514 NHS ester]
Supplier: AAT Bioquest
New Product
Certificates
About this item
:
:916.07 g/mol
Frequently Bought Together
VWR®, Barrettes de tubes PCR et bouchons
Supplier: VWR Collection
Bacs universels
Supplier: KARTELL
VWR®, Cryoboxes, Half Size, Cardboard
Supplier: VWR Collection
Anses d'inoculation calibrées en plastique à usage unique
Supplier: Copan
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection
Flacons de culture cellulaire, Falcon®
Supplier: Corning
Cryoboîtes, 133 × 133 mm
Supplier: TENAK
VWR®, Cryoboîtes, carton, 136×136 mm, avec étiquetage complet
Supplier: VWR Collection
Nalgene®, Biotainer® Flacons
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Cutlery, multi-purpose, Corning® Gosselin™
Supplier: Corning
VWR®, Cryoboîtes, carton, 133×133 mm
Supplier: VWR Collection
VWR®, Cryo coder cap inserts
Supplier: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
Pipettes sérologiques, Stripette™
Supplier: Corning
Boîtes de Pétri
Supplier: Anicrin
Tubes de stockage, avec code-barres 2D, Matrix™
Supplier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
[EN]VIAL 55ML CUSTODY CLEAR 19 1 * 450 Pce
Supplier: Capitol Europe