0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
APC-Cy7 maleimide
APC-Cy7 maleimide, ReadiUse™, préactivé
APC-Cy7 maleimide, ReadiUse™, préactivé
APC-Cy7 maleimide, ReadiUse™, préactivé
Catalog # AATB2722
Supplier:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:
Expand image
APC-Cy7 maleimide, ReadiUse™, préactivé
Catalog # AATB2722
Supplier:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:
Specifications
Cdt:
1 mg
Seq:
2070
Specifications
About this item
Product Details
:
Product Details