Tubes d'échantillonnage CytoCite™
500 μl tubes, CytoCite™ sample tubes
N° de catalogue AATBCCT100
Fournisseur: AAT Bioquest
Aller à :
Product Details & Documents
Les tubes d'échantillonnage CytoCite™ sont des tubes en polypropylène à paroi mince de 500 μl validés pour une utilisation avec le fluoromètre Cytocite ou Qubit.
- Stockage à température ambiante
Optimisés pour une utilisation facile avec les deux instruments de fluorimétrie courants.
Attention: Réservé à la recherche.
Spécifications
- Capacité:500 μl tubes
- Désignation:CytoCite™ sample tubes