Fluorescéine-12- dGTP *1 mM dans un tampon Tris (pH 7,5)*
N° de catalogue AATB17037
Fournisseur: AAT Bioquest
New Product
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:25 Nmo
Spécifications
À propos de cet article
La fluorescéine-12- dGTP peut être incorporée dans une séquence d'ADN comme son homologue naturel dGTP pour incorporer une étiquette de fluorescéine dans une molécule d'ADN.
- Peut être utilisé pour le marquage enzymatique direct de l'ADN/ADN, par exemple par PCR ou Translation Nick.
Le lien entre l'étiquette de fluorescéine et la guanosine a été optimisé pour une incorporation optimale du substrat et une efficacité de marquage.
Attention: Réservé à la recherche.