Fluorescéine-12-dATP *1 mM dans un tampon Tris (pH 7,5)*
Catalog # AATB17036
Supplier: AAT Bioquest
New Product
CAS Number:
Specifications
- Cdt:25 Nmo
Specifications
About this item
La fluorescéine-12-dATP peut être incorporée dans une séquence d'ADN comme son homologue naturel dATP pour incorporer une étiquette de fluorescéine dans une molécule d'ADN.
- Peut être utilisé pour le marquage enzymatique direct de l'ADN/ADN, par exemple par PCR ou Translation Nick.
Le lien entre l'étiquette de fluorescéine et l'adénine a été optimisé pour une incorporation optimale du substrat et une efficacité de marquage.
Caution: Réservé à la recherche.