Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Anticorps polyclonal de lapin anti-alpha défensine 5
  ANTIA305804-100
New Product
undefined
Anticorps polyclonal de lapin anti-alpha défensine 5
  ANTIA305804-100
New Product

 

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Symbole de l'antigène:
    alpha Defensin 5
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# Q01523
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol and 0,05% proclin 300
  • Molecular weight:
    12 kDa
  • Sequence:
    ESLQERADEATTQKQSGEDNQDLAISFAGNGLSALRTSGSQARATCYCRTGRCATRESLSGVCEISGRLYRLCCR
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20 - 94 of human DEFA5 (NP_066290.1).
  • Purification:
    Affinity purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µl

 

 

Anticorps polyclonal de lapin contre la défensine alpha 5 pour WB avec des échantillons humains.

  • Applications validées : WB
  • Dilutions recommandées : WB : 1:500 à 1:1000

Type : Primaire
Antigène : alpha défensine 5
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain