Anticorps polyclonal de lapin anti-ABLIM2
Catalog # ANTIA305671-100
Supplier: ANTIBODIES.COM
New Product
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:abLIM-2
- Symbole de l'antigène:ABLIM2
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# Q6H8Q1
- Synonymes antigène:ABLM2_HUMAN|Actin-binding LIM protein 2|KIAA1808|Actin-binding LIM protein family member 2|ABLIM2
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol and 0,01% thiomersal
- Molecular weight:68 kDa
- Sequence:DYQRLYGTRCFSCDQFIEGEVVSALGKTYHPDCFVCAVCRLPFPPGDRVTFNGKECMCQKCSLPVSVGSSAHLSQGLRSCGGCGTEIKNGQALVALDKHWHLGCFKCKSCGKLLNAEYISKDGLPYCEADYHAKFGIRCDSCEKYITGRVLEAGEKHYHPSCALCVRCGQMFAEGEEMYLQGSSIWHPACRQAARTEDRNKETRTSSESIISVPASSTSGSPSRVIYAKLGGEILD
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 74 - 309 of human ABLIM2 (NP_115808.3).
- Purification:Affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Specifications
About this item
Anticorps polyclonal de lapin contre ABLIM2 pour WB avec des échantillons de souris et de rats.
- Applications validées : WB
- Dilutions recommandées : WB : 1:500 à 1:2000
Type : Primaire
Antigène : ABLIM2
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Souris; rat