Anticorps monoclonal anti-ACTN3 de lapin [clone : ARC2202]
ANTIA305637-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Actinin alpha 3
- Symbole de l'antigène:ACTN3
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:ARC2202
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# Q08043
- Synonymes antigène:ACTN3_HUMAN|Alpha-actinin-3|Alpha actinin skeletal muscle|Alpha actinin skeletal muscle isoform 3|ACTN3|ACTN 3|Alpha-Actinin 3|actinin, alpha|Alpha-actinin skeletal muscle isoform 3
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol, 0,05% BSA, and 0,02% sodium azide
- Molecular weight:103 kDa
- Sequence:DRLEGDHQLLQESLVFDNKHTVYSMEHIRVGWEQLLTSIARTINEVENQVLTRDAKGLSQEQLNEFRASFNHFDRKQNGMMEPDDFRACLISMGYDLGEVE
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 700 - 800 of human ACTN3 (Q08043).
- Tested applications:ICC/IF
- Purification:Affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Anticorps monoclonal de lapin [ARC2202] dirigé contre ACTN3 pour WB et ICC/IF avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.
- Applications validées : WB, ICC/ IF
- Dilutions recommandées : WB : 1:500 à 1:2000, ICC/IF : 1:50 à 1:200
Type : Primaire
Antigène : ACTN3
clonalité : Monoclonal
Clone : ARC2202
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain; souris; rat