Anticorps polyclonal de lapin anti-ABCD4
ANTIA305629-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:69 kDa peroxisomal ABC transporter
- Symbole de l'antigène:ABCD4
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# O14678
- Synonymes antigène:ABC41|ABC 41|EST352188|ABCD 4|ATP binding cassette sub family D member 4|ATP-binding cassette sub-family D member 4|ABCD4_HUMAN|ATP binding cassette sub family D (ALD) member 4|ABCD4
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol and 0,01% thiomersal
- Molecular weight:72 kDa
- Sequence:DQFTCNLLYVSWRKDLTEHLHRLYFRGRAYYTLNVLRDDIDNPDQRISQDVERFCRQLSSMASKLIISPFTLVYYTYQCFQSTGWLGPVSIFGYFILGTVVNKTLMGPIVMKLVHQEKLEGDFRFKHMQIRVNAEPAAFYRAGHVEHMRTDRRLQRLLQTQRELMSKELWLYIGINTFDYL
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100 - 280 of human ABCD4 (NP_005041.1).
- Purification:Affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Anticorps polyclonal de lapin contre ABCD4 pour WB avec des échantillons humains.
- Applications validées : WB
- Dilutions recommandées : WB : 1:500 à 1:2000
Type : Primaire
Antigène : ABCD4
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain