Anticorps monoclonal anti-ABCE1 de lapin [clone : ARC1445]
ANTIA305270-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:2' 5' oligoadenylate binding protein
- Symbole de l'antigène:ABCE1
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:ARC1445
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# P61221
- Synonymes antigène:2''-5''-oligoadenylate-binding protein|ABCE1_HUMAN|2'5' oligoadenylate binding protein|ABC 38|ABCE 1|ABCE1|ATP binding cassette sub family E (OABP) member 1|ABC38|ATP binding cassette sub family E member 1
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol, 0,05% BSA, and 0,02% sodium azide
- Molecular weight:67 kDa
- Sequence:AARVVKRFILHAKKTAFVVEHDFIMATYLADRVIVFDGVPSKNTVANSPQTLLAGMNKFLSQLEITFRRDPNNYRPRINKLNSIKDVEQKKSGNYFFLDD
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 500 - 599 of human ABCE1 (P61221).
- Tested applications:ICC/IF
- Purification:Affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Anticorps polyclonal de lapin contre ABCE1 pour WB et ICC/ IF avec des échantillons d’humains et de souris.
- Applications validées : WB, ICC/ IF
- Dilutions recommandées : WB : 1:500 à 1:2000, ICC/IF : 1:50 à 1:200
Type : Primaire
Antigène : ABCE1
clonalité : Monoclonal
Clone : ARC1445
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain; souris