Anticorps polyclonal de lapin anti-AHA1
N° de catalogue ANTIA304995-100
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
New Product
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Activator of 90 kDa heat shock protein ATPase homolog 1
- Symbole de l'antigène:AHA1
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# Q8BK64
- Synonymes antigène:HSPC322|AHA1|C14orf3|Activator of heat shock 90kDa protein ATPase homolog 1|p38|AHSA 1|AHSA1_HUMAN|Ahsa1|AHA 1
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
- Molecular weight:~38 kDa
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Recombinant Full Length Mouse Aha1 Protein.
- Tested applications:IHC, ICC/IF
- Purification:Protein A purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Anticorps polyclonal de lapin contre AHA1 pour WB, IHC, ICC/IF, IP et ELISA avec des échantillons d’humains, de souris et de rats.
- Applications validées : WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA
- Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:60
Type : Primaire
Antigène : AHA1
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain; souris; rat