Anticorps polyclonal de lapin anti-synucléine alpha
ANTIA304963-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Alpha synuclein
- Symbole de l'antigène:alpha Synuclein
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# P37840
- Synonymes antigène:MGC64356|Alpha-synuclein|MGC127560|Alpha-synuclein, isoform NACP140|Non A beta component of AD amyloid|MGC110988|MGC105443|NACP|alphaSYN
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
- Molecular weight:~14,46 kDa
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Recombinant Human alpha Synuclein Fibril.
- Tested applications:IHC
- Purification:Protein A purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µG
Anticorps polyclonal de lapin contre l'alpha synucléine pour WB, ELISA et IHC avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.
- Applications validées : WB, ELISA, IHC
- Dilutions recommandées : WB : 1:1000
Type : Primaire
Antigène : synucléine alpha
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain; souris; rat