Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps monoclonal de souris anti-synucléine alpha [clone : 3F8]
Anticorps monoclonal de souris anti-synucléine alpha [clone : 3F8]
Catalog # ANTIA304961-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
undefined
Anticorps monoclonal de souris anti-synucléine alpha [clone : 3F8]
Catalog # ANTIA304961-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product

Specifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Alpha synuclein
  • Symbole de l'antigène:
    alpha Synuclein
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    3F8
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Mouse
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG1
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# O55042
  • Synonymes antigène:
    MGC64356|Alpha-synuclein|MGC127560|Alpha-synuclein, isoform NACP140|Non A beta component of AD amyloid|MGC110988|MGC105443|NACP|alphaSYN
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
  • Molecular weight:
    ~14 kDa
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Mouse alpha synuclein aggregate.
  • Tested applications:
    Dot Blot, IHC, ICC/IF
  • Purification:
    Protein G purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

Specifications

About this item

Anticorps monoclonal de souris [3F8] contre la synucléine alpha pour WB, Dot, IHC, ICC/IF et ELISA avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.

  • Applications validées : WB, Dot, IHC, ICC/ IF, ELISA
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, DB : 1:1000, IHC : 1:200, ICC/IF : 1:100, ELISA : 1:1000

Type : Primaire
Antigène : synucléine alpha
Clonalité : Monoclonal
Clone : 3F8
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain; souris; rat