Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG13
N° de catalogue ANTIA304937-100
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
New Product
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:ATG13
- Symbole de l'antigène:ATG13
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# O75143
- Synonymes antigène:ATG13_HUMAN|Autophagy-related protein 13|Autophagy related protein 13|KIAA0652|FLJ20698|ATG13 autophagy related 13 homolog (S. cerevisiae)|OTTHUMP00000233321|Autophagy related 13|OTTHUMP00000233322
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
- Molecular weight:~56 - 63 kDa
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Synthetic peptide from the mid - protein range of human ATG13.
- Tested applications:ICC/IF
- Purification:peptide. affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Anticorps polyclonal de lapin contre ATG13 pour WB et ICC/ IF avec des échantillons d’humains et de souris.
- Applications validées : WB, ICC/ IF
- Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:100
Type : Primaire
Antigène : ATG13
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain; souris