Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de lapin anti-fibrilles amyloïdes
Anticorps polyclonal de lapin anti-fibrilles amyloïdes
Catalog # ANTIA304905-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
undefined
Anticorps polyclonal de lapin anti-fibrilles amyloïdes
Catalog # ANTIA304905-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product

Specifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Amyloid fibril protein AA
  • Symbole de l'antigène:
    Amyloid Fibrils
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Précipitation immunologique:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • Synonymes antigène:
    PIG4|Amyloid fibrils|OC|Amyloid protein A|SAA 1|PIG 4|SAA 2|SAA|MGC111216
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    Lot Specific
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Fibrils prepared from human amyloid beta 42 peptide.
  • Tested applications:
    IHC, ICC/IF, Dot Blot
  • Purification:
    Protein A purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µl

Specifications

About this item

Anticorps polyclonal de lapin contre les fibrilles amyloïdes pour WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA et Dot avec des échantillons humains.

  • Applications validées : WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA, Dot
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, IHC : 1:100

Type : Primaire
Antigène : Fibrilles amyloïdes
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain