Anticorps polyclonal de lapin anti-récepteur de l'adénosine A1
ANTIA304849-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:A1AR
- Symbole de l'antigène:Adenosine A1 Receptor
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# P30542
- Synonymes antigène:ADORA 1|A1R|RDC7|Adenosine receptor A1|ADORA1|AA1R|Adenosine A1 Receptor|RDC 7|AA1R_HUMAN
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
- Molecular weight:~37 kDa
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Synthetic peptide from the C - terminal of Human Adenosine receptor A1.
- Tested applications:ICC/IF, IHC
- Purification:peptide. affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µG
Anticorps polyclonal de lapin contre le récepteur de l'adénosine A1 pour WB, ICC/IF et IHC avec des échantillons humains.
- Applications validées : WB, ICC/IF, IHC
- Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:100, IHC : 01:50
Type : Primaire
Antigène : Récepteur A1 de l'adénosine
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain