Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps monoclonal de souris anti-ATF4 [clone : S360A-24]
Anticorps monoclonal de souris anti-ATF4 [clone : S360A-24]
Catalog # ANTIA304745-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
undefined
Anticorps monoclonal de souris anti-ATF4 [clone : S360A-24]
Catalog # ANTIA304745-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product

Specifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Activating transcription factor 4
  • Symbole de l'antigène:
    ATF4
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    S360A-24
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Mouse
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG2a
  • Réactivité:
    Human,
    Rat
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# P18848
  • Synonymes antigène:
    cAMP-dependent transcription factor ATF-4|cAMP-responsive element-binding protein 2|CREB-2|ATF4 protein|ATF 4|CREB 2|ATF-4|ATF4|ATF4_HUMAN
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,1% sodium azid
  • Molecular weight:
    ~60 kDa
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Fusion protein amino acids 25 - 327 of human ATF4. 86% identical to rat, and 85% identical to mouse. <50% identity with ATF5
  • Tested applications:
    IHC, ICC/IF
  • Purification:
    Protein G purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

Specifications

About this item

Anticorps monoclonal de souris [S360A-24] dirigé contre ATF4 pour WB, IHC et ICC/IF avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.

  • Applications validées : WB, IHC, ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000

Type : Primaire
Antigène : ATF4
clonalité : Monoclonal
Clone : S360A-24
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG2a
Réactivité: Humain; rat