Anticorps polyclonal de lapin contre la cristalline alpha B
ANTIA304739-200
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:AACRYA
- Symbole de l'antigène:alpha B Crystallin
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Chicken,Human,Bovine,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# P02511
- Synonymes antigène:Crystallin alpha polypeptide 2|Alpha-crystallin B chain|Crystallin alpha B|CRYA2|Cryab|CRYAB_HUMAN|Alpha(B)-crystallin|Alpha B Crystallin|Alpha crystallin B chain
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
- Molecular weight:~22 kDa
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Synthetic peptide corresponding to human alpha B crystallin conjugated to KLH.
- Tested applications:IHC, ICC/IF
- Purification:Affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:200 µl
Anticorps polyclonal de lapin contre la cristalline alpha B pour WB, IHC et ICC/IF avec des échantillons provenant d'humains, de souris, de rats, de bovins et de poulets.
- Applications validées : WB, IHC, ICC/ IF
- Dilutions recommandées : WB : 1:5000, ICC/IF : 1:120
Type : Primaire
Antigène : alpha B Crystalline
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain ; souris ; rat ; bovin ; poulet