Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps monoclonal de souris anti-cristalline alpha B [Clone : 1A7.D5]
Anticorps monoclonal de souris anti-cristalline alpha B [Clone : 1A7.D5]
  ANTIA304737-200
New Product
undefined
Anticorps monoclonal de souris anti-cristalline alpha B [Clone : 1A7.D5]
  ANTIA304737-200
New Product

 

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    AACRYA
  • Symbole de l'antigène:
    alpha B Crystallin
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    1A7.D5
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Mouse
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG1
  • Réactivité:
    Pig,
    Human,
    Bovine,
    Rat
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# P02511
  • Synonymes antigène:
    Crystallin alpha polypeptide 2|Alpha-crystallin B chain|Crystallin alpha B|CRYA2|Cryab|CRYAB_HUMAN|Alpha(B)-crystallin|Alpha B Crystallin|Alpha crystallin B chain
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,2, with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
  • Molecular weight:
    ~20 kDa
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Native Human Alpha B Crystallin.
  • Tested applications:
    ICC/IF
  • Purification:
    Protein G purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    200 µG

 

 

Anticorps monoclonal de souris [1A7.D5] dirigé contre la cristalline alpha B pour WB, ELISA et ICC/IF avec des échantillons dérivés d'humains, de bovins, de porcs et de rats.

  • Applications validées : WB, ELISA, ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : WB : 1:2000, ICC/IF : 1:100

Type : Primaire
Antigène : alpha B Crystalline
Clonalité : Monoclonal
Clone : 1A7.D5
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain; bovin; porc; rat