Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Anticorps monoclonal de souris anti-4 Hydroxy-2-hexénal [Clone : 6F10]
  ANTIA304729-100
New Product
undefined
Anticorps monoclonal de souris anti-4 Hydroxy-2-hexénal [Clone : 6F10]
  ANTIA304729-100
New Product

 

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Symbole de l'antigène:
    4-Hydroxy-2-hexenal
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    6F10
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Hôte:
    Mouse
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG2b
  • Réactivité:
    Species independent
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Synthetic 4 - Hydroxy - 2 - hexenal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH)
  • Tested applications:
    ICC/IF, FACS
  • Purification:
    Protein G purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

 

 

Anticorps monoclonal de souris [6F10] contre le 4-Hydroxy-2-hexénal pour WB, ICC/IF, ELISA, FACS et cytométrie de flux avec des échantillons dérivés d'espèces indépendantes.

  • Applications validées : WB, ICC/ IF, ELISA, FACS, cytométrie de flux
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:50, ELISA : 1:1000, FACS : 1:50, FCM : 01:50

Type : Primaire
Antigène : 4-Hydroxy-2-hexenal
Clonalité : Monoclonal
Clone : 6F10
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG2b
Réactivité: Espèces indépendantes