Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps Recombinant de lapin anti-synucléine alpha [clone : RM492]
Anticorps Recombinant de lapin anti-synucléine alpha [clone : RM492]
Catalog # ANTIA302467-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
Anticorps Recombinant de lapin anti-synucléine alpha [clone : RM492]
Catalog # ANTIA302467-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product

Specifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Alpha synuclein
  • Symbole de l'antigène:
    alpha Synuclein
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    RM492
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • Synonymes antigène:
    MGC64356|Alpha-synuclein|MGC127560|Alpha-synuclein, isoform NACP140|Non A beta component of AD amyloid|MGC110988|MGC105443|NACP|alphaSYN
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol, 1% BSA, and 0,09% sodium azide
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Synthetic peptide corresponding to residues near the C - terminus of human alpha Synuclein.
  • Purification:
    Protein A chromatography
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µl

Specifications

About this item

Anticorps monoclonal de lapin [RM492] contre la synucléine alpha pour WB avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.

  • Applications validées : WB
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000 à 1:2000

Type : Primaire
Antigène : synucléine alpha
Clonalité : Recombinant
Clone : RM492
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain; souris; rat