Anticorps polyclonal de chèvre anti-Alligator IgG H&L (HRP (Peroxydase de raifort)
ANTIA295032-1
New Product
- Type d'anticorps:Secondaire
- Symbole de l'antigène:Alligator IgG H&L
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:HRP (Horseradish Peroxidase)
- ELISA:Yes
- Hôte:Goat
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Alligator
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- Fragment d'anticorps:Whole Molecule
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline with 0,2% BSA and 0,05% Pro-Clean 400
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Store at 4 °C. Do not freeze.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Tested applications:IHC, ICC
- Purification:Antigen affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:1 mg
Anticorps secondaire IgG de chèvre anti-alligator H&L (HRP) pour WB, IHC, ICC et ELISA avec des échantillons dérivés de l'alligator.
- Applications validées : WB, IHC, ICC, ELISA
- Dilutions recommandées : ELISA : 1:10000 à 1:100000, ICC : 1:200 à 1:5000, IHC : 1:200 à 1:5000, WB : 1:5000 à 1:50000
Type : Secondaire
Antigène : Alligator IgG H&L
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : HRP (Peroxydase de raifort)
Épitope :
Hôte : Chèvre
Isotype: IgG
Réactivité : Alligator