Anticorps Recombinant anti-Annexine A1 de lapin [clone : RM424]
ANTIA290867-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Annexin 1
- Symbole de l'antigène:Annexin A1
- Clonalité:Recombinant
- Clone:RM424
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# P04083
- Synonymes antigène:ANX 1|Annexin I (lipocortin I)|Annexin I|ANX1|ANX A1|Annexin-1|AnnexinA1|AnnexinI|Annexin A1
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol, 1% BSA, and 0,09% sodium azide
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Synthetic peptide corresponding to the N terminus of human Annexin A1.
- Tested applications:IHC
- Purification:Protein A chromatography
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Anticorps monoclonal recombinant de lapin [RM424] contre l'Annexine A1 pour IHC et WB avec des échantillons humains.
- Applications validées : IHC, WB
- Dilutions recommandées : IHC : 1:100 à 1:200, WB : 1:1000 à 1:2000
Type : Primaire
Antigène : Annexine A1
Clonalité : Recombinant
Clone : RM424
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain