Anticorps Recombinant anti-Asprosine de lapin [clone : RM463]
Catalog # ANTIA290865-100
Supplier: ANTIBODIES.COM
New Product
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:Asprosin
- Clonalité:Recombinant
- Clone:RM463
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# P35555
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol, 1% BSA, and 0,09% sodium azide
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Recombinant full length human Asprosin protein.
- Tested applications:IHC
- Purification:Protein A chromatography
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Specifications
About this item
Anticorps monoclonal recombinant de lapin [RM463] contre l'Asprosine pour IHC et WB avec des échantillons humains.
- Applications validées : IHC, WB
- Dilutions recommandées : IHC : 1:100 à 1:200, WB : 1:1000 à 1:2500
Type : Primaire
Antigène : Asporisine
Clonalité : Recombinant
Clone : RM463
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain