Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de chèvre anti-ACE2
Anticorps polyclonal de chèvre anti-ACE2
N° de catalogue ANTIA286094-100
Fournisseur:  ANTIBODIES.COM
New Product
Anticorps polyclonal de chèvre anti-ACE2
N° de catalogue ANTIA286094-100
Fournisseur:  ANTIBODIES.COM
New Product

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    ACE 2
  • Symbole de l'antigène:
    ACE2
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Goat
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    59272
  • Synonymes antigène:
    ACEH|Angiotensin converting enzyme homolog|Angiotensin Converting Enzyme 2|ACE2|Angiotensin I Converting Enzyme (peptidyl dipeptidase A) 2|ACE related carboxypeptidase|ACE-related carboxypeptidase|ACE2_HUMAN|Angiotensin converting enzyme like protein
  • Storage buffer:
    Supplied in tris buffered saline, pH 7,3, with 0,02% sodium azide and 0,5% BSA
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    100 µg at 0,5 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Synthetic peptide corresponding to the N terminus of human ACE2. The exact sequence is proprietary.
  • Tested applications:
    IHC
  • Purification:
    Purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

Spécifications

À propos de cet article

Anticorps polyclonal de chèvre contre ACE2 pour ELISA et IHC avec des échantillons humains.

  • Applications validées : ELISA, IHC

Type : Primaire
Antigène : ACE2
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Chèvre
Isotype: IgG
Réactivité : Humain