Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de chèvre anti-ANGPT1
Anticorps polyclonal de chèvre anti-ANGPT1
  ANTIA286045-100
New Product
Anticorps polyclonal de chèvre anti-ANGPT1
  ANTIA286045-100
New Product

 

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    AGP 1
  • Symbole de l'antigène:
    ANGPT1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Hôte:
    Goat
  • ImmunoFluorescence:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    284, 11600, 89807
  • Synonymes antigène:
    ANG1|Angiopoietin-1|Angiopoietin 1|AGP1|ANG-1|ANG 1|Angiopoietin1|ANG|AGPT
  • Storage buffer:
    Supplied in tris buffered saline, pH 7,3, with 0,02% sodium azide and 0,5% BSA
  • Sequence:
    C-TDQYNTNALQR
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    100 µg at 0,5 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Synthetic peptide corresponding to the internal region of human ANGPT1.
  • Purification:
    Purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

 

 

Anticorps polyclonal de chèvre contre ANGPT1 pour ELISA, IF et cytométrie de flux avec des échantillons humains.

  • Applications validées : ELISA, IF, cytométrie de flux

Type : Primaire
Antigène : ANGPT1
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Chèvre
Isotype: IgG
Réactivité : Humain