Anticorps polyclonal de lapin anti-ADA3
Catalogus # ANTIA281-100
Leverancier: ANTIBODIES.COM
New Product
Specificaties
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Transcriptional adaptor 3 like
- Symbole de l'antigène:ADA3
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:S. cerevisiae
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# P32494
- Synonymes antigène:ADA3|ADA3-like protein|TADA3L|hADA3|FLJ20221|ADA3 homolog|FLJ21329|Transcriptional adaptor 3 (NGG1 homolog yeast) like
- Storage buffer:Supplied as antiserum with 0,1% sodium azide
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at –20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Recombinant ADA3 protein (His tag), produced in E. coli
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Specificaties
Over dit artikel
Anticorps polyclonal de lapin contre ADA3 pour WB avec des échantillons dérivés de Saccharomyces cerevisiae.
- Applications validées : WB
- Dilutions recommandées : WB : 1:500 à 1:1000
Type : Primaire
Antigène : ADA3
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Saccharomyces cerevisiae