Anticorps monoclonal de lapin anti-Angiopoïétine 1 [Clone : ARC0248]
ANTIA305757-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:AGP 1
- Symbole de l'antigène:Angiopoietin 1
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:ARC0248
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# Q15389
- Synonymes antigène:ANG1|Angiopoietin-1|Angiopoietin 1|AGP1|ANG-1|ANG 1|Angiopoietin1|ANG|AGPT
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol, 0,05% BSA, and 0,02% sodium azide
- Molecular weight:58 kDa
- Sequence:EMEGKHKEELDTLKEEKENLQGLVTRQTYIIQELEKQLNRATTNNSVLQKQQLELMDTVHNLVNLCTKEGVLLKGGKREEEKPFRDCADVYQAGFNKSGIY
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 - 300 of human ANGPT1 (Q15389).
- Tested applications:IHC
- Purification:Affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Anticorps monoclonal de lapin [ARC0248] contre Angiopoïétine 1 pour WB et IHC avec des échantillons d’humains, de souris et de rats.
- Applications validées : WB, IHC
- Dilutions recommandées : WB : 1:500 à 1:2000, IHC : 1:50 à 1:200
Type : Primaire
Antigène : Angiopoïétine 1
clonalité : Monoclonal
Clone : ARC0248
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain, souris, rat