Anticorps de lapin anti-alt-RPL36 (phospo Ser19)
ANTIA305753-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:alt-RPL36
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- Modification:phospho Ser19
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol and 0,01% thiomersal
- Sequence:ELSRY
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:A synthetic phosphorylated peptide around S19 of alt - RPL36.
- Tested applications:Dot Blot
- Purification:Affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Anticorps polyclonal de lapin contre alt-RPL36 (phospo Ser19 ) pour WB et Dot Blot avec des échantillons humains.
- Applications validées : WB, Dot Blot
- Dilutions recommandées : DB : 1:500 à 1:1000, WB : 1:500 à 1:2000
Type : Primaire
Antigène : alt-RPL36
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain