ContactUsLinkComponent
Anticorps monoclonal de lapin anti-AMPK Bêta 1 [clone : ARC1061]
Anticorps monoclonal de lapin anti-AMPK Bêta 1 [clone : ARC1061]
Catalog # ANTIA305692-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
undefined
Anticorps monoclonal de lapin anti-AMPK Bêta 1 [clone : ARC1061]
Catalog # ANTIA305692-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
Specifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    1300015D22Rik
  • Symbole de l'antigène:
    AMPK beta 1
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    ARC1061
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# Q9Y478
  • Synonymes antigène:
    AMPK beta 1 chain|AMPK|5'-AMP-activated protein kinase beta-1 subunit|AMP-activated, noncatalytic, beta-1|5''-AMP-activated protein kinase subunit beta-1|AAKB1_HUMAN|AMP-activated protein kinase beta subunit|AMPK beta 1|AMP-ACTIVATED PROTEIN KINASE, NONCATALYTIC, BETA-1
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol, 0,05% BSA, and 0,02% sodium azide
  • Molecular weight:
    40 kDa
  • Sequence:
    EEIKAPEKEEFLAWQHDLEVNDKAPAQARPTVFRWTGGGKEVYLSGSFNNWSKLPLTRSHNNFVAILDLPEGEHQYKFFVDGQWTHDPSEPIVTSQLGTVN
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50 - 150 of human AMPKß1 (Q9Y478).
  • Tested applications:
    IHC, ICC/IF
  • Purification:
    Affinity purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µl
Specifications
About this item
Anticorps monoclonal de lapin [ARC1061] dirigé contre AMPK bêta 1 pour WB, IHC et ICC/IF avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.
  • Applications validées : WB, IHC, ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : WB : 1:500 à 1:2000, IHC : 1:50 à 1:200, ICC/IF : 1:50 à 1:200
Type : Primaire
Antigène : AMPK bêta 1
Clonalité : Monoclonal
Clone : ARC1061
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain, souris, rat