Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps monoclonal de lapin anti-alpha 1 antitrypsine [Clone : ARC54184]
Anticorps monoclonal de lapin anti-alpha 1 antitrypsine [Clone : ARC54184]
Catalog # ANTIA305682-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
undefined
Anticorps monoclonal de lapin anti-alpha 1 antitrypsine [Clone : ARC54184]
Catalog # ANTIA305682-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product

Specifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    A1A
  • Symbole de l'antigène:
    alpha 1 Antitrypsin
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    ARC54184
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# P01009
  • Synonymes antigène:
    A1AT_HUMAN|alpha 1 Antitrypsin|AAT|Alpha 1 protease inhibitor|Alpha 1 antitrypsin null|Alpha-1 protease inhibitor|A1AT|Alpha-1-antiproteinase|Alpha 1 antiproteinase
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol, 0,05% BSA, and 0,05% proclin 300
  • Sequence:
    EDPQGDAAQKTDTSHHDQDHPTFNKITPNLAEFAFSLYRQLAHQSNSTNIFFSPVSIATAFAMLSLGTKADTHDEILEGLNFNLTEIPEAQIHEGFQELLRTLNQPDSQLQLTTGNGLFLSEGLKLVDKFLEDVKKLYHSEAFTVNFGDTEEAKKQINDYVEKGTQGKIVDLVKELDRDTVFALVNYIFFKGKWERPFEVKDTEEEDFHVDQVTTVKVPMMKRLGMFNIQHCKKLSSWVLLMKYLGNATAIFFLPDEGKLQHLENELTHDIITKFLENEDRRSASLHLPKLSITGTYDLKSVLGQLGITKVFSNGADLSGVTEEAPLKLSKAVHKAVLTIDEKGTEAAGAMFLEAIPMSIPPEVKFNKPFVFLMIEQNTKSPLFMGKVVNPTQK
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25 - 418 of human Alpha - 1 Antitrypsin (SERPINA1) (NP_000286.3).
  • Tested applications:
    ICC/IF
  • Purification:
    Affinity purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µl

Specifications

About this item

Anticorps monoclonal de lapin [ARC54184] contre Antitrypsine alpha 1 pour IHC et ICC/ IF avec des échantillons humains.

  • Applications validées : ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : ICC/IF : 1:50 à 1:200

Type : Primaire
Antigène : Antitrypsine alpha 1
Clonalité : Monoclonal
Clone : ARC54184
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain