Anticorps de lapin anti-ABL1(phospo Tyr412)
ANTIA305660-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1
- Symbole de l'antigène:ABL1
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# P00519
- Synonymes antigène:ABL|Abl 1|c Abl|bcr/c abl oncogene protein|bcr/abl|ABL1|Abelson tyrosine protein kinase 1|ABL1_HUMAN|ABL proto oncogene 1 non receptor tyrosine kinase
- Modification:phospho Tyr412
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol and 0,01% thiomersal
- Molecular weight:123 kDa
- Sequence:DTYTA
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:A synthetic phosphorylated peptide around Y412 of human ABL1 (NP_005148.2).
- Tested applications:IHC
- Purification:Affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Anticorps polyclonal de lapin contre ABL1 (phospo Tyr412) pour WB et IHC avec des échantillons d’humains, de souris et de rats.
- Applications validées : WB, IHC
- Dilutions recommandées : WB : 1:500 à 1:2000, IHC : 1:50 à 1:200
Type : Primaire
Antigène : ABL1
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain, souris, rat