Anticorps de lapin anti-AKT1(phospo Ser129) [clone : ARC1525]
Catalog # ANTIA305610-100
Supplier: ANTIBODIES.COM
New Product
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:AKT
- Symbole de l'antigène:AKT1
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:ARC1525
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# P31749
- Synonymes antigène:AKT 1|MGC99656|AKT1_HUMAN|PRKBA|PKB|Protein kinase B|Protein Kinase B Alpha|AKT1|PKB-ALPHA
- Modification:phospho Ser129
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol, 0,05% BSA, and 0,02% sodium azide
- Molecular weight:60 kDa
- Sequence:DNSGA
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:A synthetic phosphorylated peptide around S129 of human Akt1 (P31749).
- Purification:Affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Specifications
About this item
Anticorps monoclonal de lapin [ARC1525] contre AKT1(phospho Ser129) pour IHC et WB avec des échantillons humains.
- Applications validées : WB
- Dilutions recommandées : WB : 1:500 à 1:2000
Type : Primaire
Antigène : AKT1
clonalité : Monoclonal
Clone : ARC1525
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain