Anticorps polyclonal de lapin anti-ATM
ANTIA305537-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:A-T mutated
- Symbole de l'antigène:ATM
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# Q13315
- Synonymes antigène:AT1|AT mutated|Ataxia telangiectasia mutated homolog|Ataxia telangiectasia mutated homolog (human)|ATC|Ataxia telangiectasia mutated gene|A-T mutated homolog|ATA|Ataxia telangiectasia mutated
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol and 0,01% thiomersal
- Molecular weight:350 kDa
- Sequence:DASCAANNPSLKLTYTECLRVCGNWLAETCLENPAVIMQTYLEKAVEVAGNYDGESSDELRNGKMKAFLSLARFSDTQYQRIENYMKSSEFENKQALLKRAKEEVGLLREHKIQTNRYTVKVQRELELDELALRALKEDRKRFLCKAVENYINCLLSGEEHDMWVFRLCSLWLENSGVSEVNGMMKRDGMKIPTYKFLPLMYQLAARMGTKMMGGLGFHEVLNNLISRISMDHPHHTLFIILALANA
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 2320 - 2566 of ATM (NP_000042.3).
- Purification:Affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Anticorps polyclonal de lapin contre ATM pour WB avec des échantillons d’humains, de souris et de rats.
- Applications validées : WB
- Dilutions recommandées : WB : 1:100 à 1:500
Type : Primaire
Antigène : ATM
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain, souris, rat