Anticorps polyclonal de lapin anti-aquaporine 2
Catalog # ANTIA305443-100
Supplier: ANTIBODIES.COM
New Product
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:ADH water channel
- Symbole de l'antigène:Aquaporin 2
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Mouse
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# P41181
- Synonymes antigène:AQP CD|AQP2_HUMAN|AQP 2|AQP-2|Aquaporin 2|AQP-CD|AQP2|Aquaporin 2 collecting duct|AQPCD
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,3, with 50% glycerol and 0,01% thiomersal
- Sequence:ASTDERRGENPGTPALSIGFSVALGHLLGIHYTGCSMNPARSLAPAVVTGKFDDHWVFWIGPLVGAILGSLLYNYVLFPPAKSLSERLAVLKGLEPDTDWEEREVRRRQSVELHSPQSLPRGTKA
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 147 - 271 of human AQP2 (NP_000477.1).
- Tested applications:IHC
- Purification:Affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µl
Specifications
About this item
Anticorps polyclonal de lapin contre l'Aquaporine 2 pour IHC avec des échantillons provenant de souris.
- Applications validées : IHC
- Dilutions recommandées : IHC : 1:50 à 1:200
Type : Primaire
Antigène : Aquaporine 2
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Souris