Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps monoclonal de souris anti-ANK-3 [clone : S106-20]
Anticorps monoclonal de souris anti-ANK-3 [clone : S106-20]
N° de catalogue ANTIA305040-100
Fournisseur:  ANTIBODIES.COM
New Product
undefined
Anticorps monoclonal de souris anti-ANK-3 [clone : S106-20]
N° de catalogue ANTIA305040-100
Fournisseur:  ANTIBODIES.COM
New Product

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Symbole de l'antigène:
    ANK-3
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    S106-20
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Mouse
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG1
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# Q12955
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
  • Molecular weight:
    >200 kDa
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Fusion protein 1000 C - terminal amino acids of human Ankyrin G (also known as ANK - 3 or ankyrin - 3) encompassing all of Ankyrin G with the exception of Ankyrin repeats.
  • Tested applications:
    ICC/IF
  • Purification:
    Protein G purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

Spécifications

À propos de cet article

Anticorps monoclonal de souris [S106-20] dirigé contre ANK-3 pour WB et ICC/IF avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.

  • Applications validées : WB, ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:100

Type : Primaire
Antigène : ANK-3
clonalité : Monoclonal
Clone : S106-20
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain, souris, rat