Anticorps monoclonal de souris anti-Ataxine 1 [Clone : S76-8]
ANTIA305028-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:alternative ataxin1
- Symbole de l'antigène:Ataxin 1
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:S76-8
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Isotype:IgG2b
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# P54254
- Synonymes antigène:D6S504E|Ataxin 1|Spinocerebellar ataxia type 1 protein|ATX1_HUMAN|Ataxin-1|SCA1|ATX1|Atxn1|OTTHUMP00000016065
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,1% sodium azidelak
- Molecular weight:~85 kDa
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Synthetic peptide amino acids 164 - 197 (ATTPSQRSQLEAYSTLLANMGSLSQAPGHKVEPP) of mouse Ataxin - 1. Rat: 100% identity (34/34 amino acids identical). Human: 88% identity (30/34 amino acids identical)..
- Tested applications:IHC, ICC/IF
- Purification:Protein G purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µG
Anticorps monoclonal de souris [S76-8] dirigé contre ABCC9 pour WB, IHC et ICC/IF avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.
- Applications validées : WB, IHC, ICC/IF, IP
- Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:100
Type : Primaire
Antigène : Antaxine 1
clonalité : Monoclonal
Clone : S76-8
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG2b
Réactivité: Humain, souris, rat