Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG4A
Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG4A
N° de catalogue ANTIA305000-100
Fournisseur:  ANTIBODIES.COM
New Product
undefined
Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG4A
N° de catalogue ANTIA305000-100
Fournisseur:  ANTIBODIES.COM
New Product

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    AI627006
  • Symbole de l'antigène:
    ATG4A
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# Q8WYN0
  • Synonymes antigène:
    Atg4al|AUT-like 2 cysteine endopeptidase|ATG4A|ATG4 autophagy related 4 homolog A (S. cerevisiae)|Apg4a|ATG4 autophagy related 4 homolog A|AUT like 2 cysteine endopeptidase|ATG4A_HUMAN|APG4 autophagy 4 homolog A
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
  • Molecular weight:
    ~45 kDa
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Synthetic peptide from the mid - protein of Human ATG4A (aa. 102 - 113).
  • Tested applications:
    ICC/IF
  • Purification:
    Peptide affinity purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

Spécifications

À propos de cet article

Anticorps polyclonal de lapin contre ATG4A pour WB et ICC/IF avec des échantillons d’humains, de souris et de rats.

  • Applications validées : WB, ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:100

Type : Primaire
Antigène : ATG4A
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain, souris, rat