Anticorps monoclonal de souris anti-synucléine alpha [clone : 4F1]
N° de catalogue ANTIA304962-100
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
New Product
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Alpha synuclein
- Symbole de l'antigène:alpha Synuclein
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:4F1
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG1
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# O55042
- Synonymes antigène:MGC64356|Alpha-synuclein|MGC127560|Alpha-synuclein, isoform NACP140|Non A beta component of AD amyloid|MGC110988|MGC105443|NACP|alphaSYN
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
- Molecular weight:~14 kDa
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Mouse alpha synuclein aggregate.
- Tested applications:Dot Blot, IHC, ICC/IF
- Purification:Protein G purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Anticorps monoclonal de souris [4F1] dirigé contre synucléine alpha pour WB, Dot, IHC et ICC/IF et ELISA avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.
- Applications validées : WB, Dot, IHC, ICC/ IF, ELISA
- Dilutions recommandées : WB : 1:1000, DB : 1:1000, IHC : 1:200, ICC/IF : 1:100, ELISA : 1:1000
Type : Primaire
Antigène : synucléine alpha
Clonalité : Monoclonal
Clone : 4F1
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain, souris, rat