Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG4D
Catalog # ANTIA304936-100
Supplier: ANTIBODIES.COM
New Product
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:9830134P12Rik
- Symbole de l'antigène:ATG4D
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# Q86TL0
- Synonymes antigène:ATG4 autophagy related 4 homolog D (S. cerevisiae)|APG4D|APG4, S. cerevisiae, homolog of, D|AUT like 4 cysteine endopeptidase|Atg4dl|APG4 autophagy 4 homolog D|APG4 D|ATG4D_HUMAN|ATG4D
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
- Molecular weight:~52 kDa
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Synthetic peptide from the C - terminal of human ATG4D.
- Tested applications:ICC/IF
- Purification:Peptide affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µG
Specifications
About this item
Anticorps polyclonal de lapin contre ATG4D pour WB et ICC/ IF avec des échantillons d’humains et de souris.
- Applications validées : WB, ICC/ IF
- Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:100
Type : Primaire
Antigène : ATG4D
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain, souris