Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de lapin anti-AKT1
Anticorps polyclonal de lapin anti-AKT1
  ANTIA304932-100
New Product
undefined
Anticorps polyclonal de lapin anti-AKT1
  ANTIA304932-100
New Product

 

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    AKT
  • Symbole de l'antigène:
    AKT1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# P31749
  • Synonymes antigène:
    AKT 1|MGC99656|AKT1_HUMAN|PRKBA|PKB|Protein kinase B|Protein Kinase B Alpha|AKT1|PKB-ALPHA
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
  • Molecular weight:
    65 kDa
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Synthetic peptide from the mid - protein of Human AKT1 (aa. 100 - 200).
  • Tested applications:
    IHC
  • Purification:
    Peptide affinity purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

 

 

Anticorps polyclonal de lapin contre AKT1 pour WB et IHC avec des échantillons d’humains et de souris.

  • Applications validées : WB, IHC
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, IHC : 01:50

Type : Primaire
Antigène : AKT1
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain, souris